Rozptýlený materiál
Rozptýlený materiál
Společnost VWR nabízí řadu výrobků pro měření kvality vody z hlediska rozptýlených materiálů: 
  • Rychlá metoda s analyzátory vlhkosti
  • Centrifugační nebo filtrační metody v souladu s evropskými normami
  • Metoda pro odstranění nestálých rozptýlených částic z převážně anorganických látek nebo pevných částic vyžaduje použití pece a analytických vah.