Celkový organický uhlík (TOC)
Celkový organický uhlík (TOC)
Celkový organický uhlík (TOC) je množství uhlíku vázané v organické sloučenině a často se používá jako nespecifický ukazatel kvality vody. Rychlý způsob stanovení TOC kolorimetrickou metodou činí z této metody snadnou metodu dosahující skvělých výsledků.
  • Rychlá digesce
  • Výběr fotometrů a spektrofotometrů a trubic pro TOC připravených k použití a práškových polštářků.