Chcete se opět přihlásit?
Zakalení
Zakalení
Jednoduchý a nepopiratelný ukazatel změny kvality vody
Měření zakalení je zásadním testem kvality vody: u pitné vody – při sledování kvality odpadních vod – u užitkových vod a podobně ...
Spolehlivé sledování zakalení je klíčovou součástí produkce pitné vody. Organizace z celého světa, které zodpovídají za veřejné zdraví a bezpečnost, považují měření tohoto parametru za velmi důležité.
Náhlá změna zakalení může značit dodatečný zdroj znečištění (biologický, organický či anorganický), nebo může signalizovat problém v procesu úpravy vody.
Máte dotazy k tématu zakalení nebo jste v tomto oboru nováčky a potřebujete vědět víc? Klikněte na odkaz níže a stáhněte si brožurku „Teorie zakalení“.
Při použití v praxi se mohou objevit zásadní problémy, které způsobí rušení či chyby a sníží přesnost přístroje. Aby přístroj fungoval správně a poskytoval nejpřesnější možné údaje, je nutné zkontrolovat jeho kalibraci. Klikněte níže a stáhněte si brožurku „Technické údaje o standardech“.
Informace o produktu
Stolní turbidimetr Hach řady TL23
Spolehlivé měření turbidity pro širokou škálu aplikací
Turbidimetr, který zjednodušuje testování při nejnáročnějších průmyslových použitích a aplikacích pro odpadní vody.
  • Snadná obsluha pomocí plně barevné obrazovky s intuitivním ovládáním
  • Snadná správa dat a možnost exportu
  • Snadné měření
Dodáváno s kyvetami na vzorky, standardy a příslušenstvím
Informace o produktu
Nový přenosný měřič VWR TIR200
Pro rychlé, přesné a jednoduché terénní testování
Od pitné vody až po odpadní vodu, použitelný pro zabarvené i bezbarvé kapaliny.
Splňuje EN ISO 7027.
Informace o produktu
Snímače zakalení WTW, IDS – digitální a s podporou bezdrátového připojení
VisoTurb® 900-P: digitální měření zakalení IDS s praktickým snímačem zakalení
  • Praktický snímač zakalení pro měření zakalení v povrchových vodách a v provozu
  • Jednoduchá 2 nebo 3bodová kalibrace
  • Vhodné pro víceparametrová měření s měřičem WTW MultiLine® IDS v terénu
Celý sortiment měřičů zakalení
Celý sortiment standardů