Chcete se opět přihlásit?
Stopová analýza a stanovení kovů
Stopová analýza a stanovení kovů
Při analýze kovů se nyní shromažďují důkazy o prvcích z těch nejmenších stopových množství v rozsahu ppm, ppb a ppt pomocí sofistikovaných nástrojů, jako jsou AAS, ICP-OES nebo v poslední době také ICP-MS. 
Více než pouhé zkoumání – moderní laboratorní badatelé dokáží jen zřídka analyzovat vzorek přímo bez vhodné předchozí úpravy. Vzorek musí být nejprve dobře rozpuštěn, mineralizován nebo roztaven. K tomu slouží všechna použitá pomocná činidla, která však v konečné analýze musí zůstat fakticky neviditelná.
Standardy a činidla VWR Chemicals a J.T.Baker® jsou speciálně vyráběny tak, aby vám takové čisté pozadí poskytly a umožnily vám vyřešit i ty nejzapeklitější případy. 
  • Chemikálie pro přípravu vzorků ke stopové analýze
  • Standardy pro kalibraci 
  • Vybavení pro stopovou analýzu 
  • Související dokumenty pro stanovení stopových kovů 
Součást společnosti VWR od roku 2015. Tyto postupy jsou používány pro náš sortiment kyselin NORMATOM®, NORMATOM® Ultrapure a NORMAPUR®
Chemikálie pro přípravu vzorků
Kyseliny NORMATOM® a NORMATOM® Ultrapure
Kompletní sortiment vysoce čistých kyselin NORMATOM® a NORMATOM® Ultrapure s max. povolenými koncentracemi znečišťujících látek v ppb a ppt, které jsou důležité pro aplikace ultrastopové analýzy.
Vyhledat vysoce čisté kyseliny
Kyseliny ARISTAR® pro stopovou analýzu
Tento sortiment vysoce čistých kyselin je nezbytný při přípravě vzorků pro analýzu stopových kovových kovů s max. povolenou koncentrací znečišťujících látek v ppm a ppb
Vyhledat vysoce čisté kyseliny
Tavidla pro XRF
Používají se pro analýzu hornin, kovů, keramiky a cementu. Mineralizace tavením je běžným krokem přípravy vzorku pro XRF.
Vyhledat tavidla pro XRF
Stanovení rtuti
Rtuť je jedním z nejtoxičtějších a nejjedovatějších těžkých kovů v životním prostředí. Její stanovení, obvykle prováděné pomocí AAS, je běžné v různých oblastech, jako je potravinářský, environmentální a farmaceutický průmysl.
Vyhledat produkt
Kyseliny Analar® NORMAPUR®
Kyseliny VWR Chemicals pro mnoho anorganických a analytických aplikací.
Vyhledat kyseliny
Zásady Analar® NORMAPUR®
Zásady VWR Chemicals pro mnoho anorganických a analytických aplikací. 
Vyhledat zásady
Soli Analar® NORMAPUR®
Soli VWR Chemicals pro mnoho anorganických a analytických aplikací. 
Vyhledat soli
Standardy pro kalibraci
Standardy AAS 1 000 mg/l
Kompletní sortiment 66 standardů AAS, 1 000 mg/l, k dispozici v baleních po 100 a 500 ml, s dohledatelností podle NIST a dodávané s osvědčením o analýze.
Vyhledat standardy AAS
Standardy ICP a ICP-MS
Kompletní sortiment standardů AAS, 10, 1 000 a 10 000 mg/l, k dispozici v baleních po 100 a 500 ml, s dohledatelností podle NIST a dodávané s osvědčením o analýze.
Vyhledat jednoprvkové standardy ICP
Víceprvkové roztoky ICP a ICP-MS
Kompletní sortiment víceprvkových roztoků pro použití jako interní standard nebo pro perfektní kalibraci zařízení s dohledatelností podle NIST a dodávaný s osvědčením o analýze.
Vyhledat produkt
Standardní víceprvkové roztoky přizpůsobené vašim potřebám
Společnost VWR, která spolupracuje s firmou CPAchem, nabízí zákaznickou službu, která umožňuje definovat vaše vlastní komponenty a přizpůsobit standardy na míru vaší konkrétní aplikaci. 
Požádat
Standardy pro iontovou chromatografii
Rozsáhlý sortiment složený z 54 prvků, 1 000 mg/l, pro použití ve výrobě potravin a nápojů, v environmentálním a farmaceutickém odvětví, v oblasti biologických věd a v mnoha dalších aplikacích.
Vyhledat standardy IC
Vybavení pro stopovou analýzu
Čištění vody
Systémy čištění vody VWR® vám zajistí dodávku čisté vody…
Vyhledat produkt
Homogenizátory/mixéry
Mixéry, homogenizátory a mlýnky pro přípravu vzorků…
Vyhledat produkt
Míchačky
Magnetické a hřídelové míchačky a míchačky s ohřevem spolu s míchacími tyčinkami a příslušenstvím…
Vyhledat produkt
Váhy
Mikrováhy, analytické váhy, váhy s horní miskou a váhy pro stanovení vlhkosti…
Vyhledat produkt
Dávkovače k umístění na láhev
Přesné dávkování z láhví s činidly přímo do byret umístěných na láhev pro titraci…
Vyhledat produkty