Chcete se opět přihlásit?
Novinky
RightCycle* – první skutečně plně recyklovatelný program nitrilových rukavic a oděvů Kimtech*
Kolik stojí trvalá udržitelnost?
Od nynějška již nepředstavují použité neznečištěné nitrilové rukavice a oděvy Kimtech* odpad k likvidaci, ale stávají se surovinou pro program recyklace RightCycle* od společnosti Kimberly-Clark Professional*
Ochranné brýle SecureFit™ 600 pro lepší vidění a komfort
NOVÉ!
Udělejte si pohodlí změnou!
Zjednodušený výběr rukavic na ochranu před chemikáliemi
Hodnocení chemické bezpečnosti rukavic na míru
Program Chemical Guardian™ společnosti Ansell zjednodušuje proces výběru rukavic přesně podle vašich potřeb ochrany před chemikáliemi.
Ochranné brýle uvex pheos CX2 se vyznačují vynikající účinností
Vítěz při práci!
Vhodné pro většinu odvětví
Nový katalog řešení společnosti VWR pro průmyslovou bezpečnost bude je již k dispozici
Produkty a řešení na více než 400 stranách
Vyžádejte si katalog zdarma nebo si jednoduše stáhněte soubor ve formátu PDF
Ochranné oděvy Microgard® – s úpravou 2000 Ts Plus
Výrobek vhodný pro farmaceutické pracovníky z celého světa!
Ochranný oděv MICROGARD® 2000 Ts Plus je navržen tak, aby propouštěl vodní páry (pot), ale vydržel saturaci kapalných chemikálií a vyfiltroval 100 % částic do velikosti až 0,01 mikronu*. (*testovací metoda EMSL).
Nitrilové a neoprenové jednorázové rukavice Microflex® 93-260 s dvojitou povrchovou úpravou
Nejtenčí syntetické jednorázové rukavice odolné vůči chemikáliím
Overaly CHF5CB od VWR®
Nedělejte kompromis na pohodlí nebo bezpečnosti
Absorbenty (podložky, válce a absorpční hadi) pro úklid rozlitého oleje, vody a chemikálií.
NOVINKA!
Absorbenty a produkty na zachycení rozlitých kapalin od společnosti VWR slouží k ochraně vašich zaměstnanců a pracovního prostředí před neočekávaným rozlitím, únikem, kapkami kapalin a jinými nehodami.
Metoda Lockout Tagout (LoTo)
Ochrana pracovníků před riziky způsobenými přístrojem nebo elektřinou
Společnost VWR představuje řešení společnosti 3M pro ochranu sluchu
NOVINKA!
Mějte ochranu sluchu přímo na místě a na dosah
Norma EN374-3:2003 bude na konci tohoto roku nahrazena normou EN16523-1
Jistota na první pohled!
Obě metody jsou si technicky velmi podobné, ale dojde k významným změnám v požadavcích. Seznam vyloučených chemikálií se zvýší z 12 na 18 a symbol poháru bude nahrazen piktogramem baňky se 3 kategoriemi.
Holistické koncepty pro osobní ochranné oblečení a pracovní oděvy
Flexibilní řešení na zakázku pro pracoviště a zaměstnance!
Důkladné porozumění individuálním požadavkům zákazníka na inovativní a kreativní řešení.
Dbáme na vaše zdraví a bezpečnost
Obraťte se na nás ohledně školení a řešení pro vaši bezpečnost!
Společnost VWR poskytuje profesionální poradenství při výběru vhodných bezpečnostních produktů pro vaši laboratoř.
Ochranná řešení od VWR®
VWR je Vaším partnerem pro průmyslové bezpečnostní zásilky & služby
Společnost VWR představuje řešení společnosti 3M pro ochranu sluchu
NOVINKA
Společnost 3M se s nadšením věnuje ochraně sluchu pracovníků ve všech typech prostředí.
Vícebarevná tiskárna symbolů a řezačka štítků BBP™35 a BBP™37
Protože bezpečnost je na prvním místě
Tiskárna štítku BBP™12 pro identifikační účely v laboratoři
Označte si každý vzorek díky tiskárně štítků BBP12!
Řešení pro bezpečnost a ochranu v průmyslu
NOVINKA!
Okamžitý kompletní přehled!