Chcete se opět přihlásit?
Systémy regulace teploty
Systémy regulace teploty jsou široce využívány pro mnoho různých aplikací chlazení a ohřevu v life science, mikrobiologii a v chemických laboratořích. 
Společnost VWR nabízí chladicí cirkulátory, chladiče a topné cirkulátory od řady předních dodavatelů na trhu, jako jsou Julabo, Huber, Lauda a Grant, a také z naší vlastní kolekce VWR. 
Pomozte nám najít správný cirkulátor pro vaši konkrétní aplikaci. 
Zvolte cirkulátor podle aplikace
Chladicí cirkulátory a chladiče
Topné cirkulátory
Chladicí a topné cirkulátory
Zvolte cirkulátor podle dodavatele
Julabo
Lauda
Grant
Huber
VWR
Požádat o cenovou nabídku
Co je třeba zvážit před nákupem cirkulátoru
  • Které aplikace využíváte?
  • Využíváte interní nebo externí aplikace? 
  • Potřebujete otevřený nebo uzavřený systém? 
  • Jaký teplotní rozsah je třeba?
  • Jaká teplotní stabilita je třeba?
  • Jaký je požadovaný čas ohřevu a chlazení?
  • Jaké jsou požadavky na chlazení/ohřev (ve wattech)?
  • Je nutný integrovaný programátor s časovým a teplotním profilem?
  • Jakou kapacitu (v litech) potřebujete?
  • Jakou rychlost průtoku potřebujete?
  • Je nutný senzor PT100?
    Požádat o cenovou nabídku
    Výpočet požadovaného chlazení
    Je důležité přesně zjistit jaké chlazení aplikace vyžaduje. Požadované chlazení můžete vypočítat pomocí tohoto vzorce:
    Watty ve stupních Celsia watt = (ΔT° × (4 126)/S
    ΔT° = rozdíl teploty mezi vstupem a výstupem kapaliny po průchodu aplikací
    S = čas v sekundách nutný pro naplnění nádoby o objemu 1 l. Například pokud je známý průtok 10 l za minutu, tedy 60 sekund/10 l, pak výsledek bude 6 sekund. S = 6 sekund
    4 126 = převodní konstanta pro hustotu a měrnou teplenou kapacitu vody
    Chcete-li získat průvodce pro všechny naše termostaty a cirkulátory, klikněte sem