Chcete se opět přihlásit?
Představujeme naší novou řadu standardních tkáňových kultur od VWR!
Představujeme naší novou řadu standardních tkáňových kultur od VWR! Rozumíme, že za vaše peníze požadujete odpovídající kvalitu. Náš nový spotřební materiál od VWR Collection pro tkáňové kultury vám v tom pomůže!
Tyto položky jsou ošetřeny vakuově a plasmou k zajištění konzistentního připevnění buněk, roztěru a růstu buněk.
  • vyrobeny ve třídě 100 čistých prostor
  • vyrobeny z 100% USP VI krystalového panenského polystyrenu
  • sterilizovány gama zářením
  • nepyrogenní
Jsou velkým přínosem pro běžné tkáňové kutury!