Chcete se opět přihlásit?
Filtry Whatman™ pro testování vody, vzduchu a půdy
Při monitorování vzduchu, vody a půdy v rámci environmentálního testování je důležité, aby výsledky analýz byly spolehlivé a přesné. Společnost GE chápe vaši potřebu jistoty, že filtrační proces bude účinný, poskytne reprodukovatelné výsledky a zachová integritu vzorku. Ať už používáte jakýkoliv z papírů ze skleněných vláken, stříkačkových filtrů nebo produktů Whatman™ nabízených společností GE, můžete se vždy spolehnout na jejich kvalitu, protože víme, jak je kvalita důležitá.
Testování vody   Testování vzduchu   Testování půdy
NOVÉ filtry RTU*k dispozici!
*Ready-To-Use (připravené k použití)
40 let zkušeností s přípravou a testováním environmentálních vzorků (40 Years of Environmental Sample Prep and Testing Experience) shrnutých do 21 minut
Nahoru
Filtry Whatman™ pro testování vody
Filtry Whatman™ splňují požadavky na testování environmentálních vzorků vody. Lze je použít pro následující testování:
  • analýza pevných látek
  • analýza kovů
  • příprava vzorků rozpuštěných iontů
  • obsah rozpuštěného organického uhlíku
  • HPLC, UHPL, ICP-MS
  • mikrobiologická analýza
V nabídce produktů Whatman™ naleznete specializované filtry garantující spolehlivé výsledky a usnadňující jakoukoliv analýzu, a to i v případě kritických vzorků.
Použití filtrů 934-AH RTU ze skleněných vláken, které se dodávají v promyté i předem odvážené formě, vám například může ušetřit při analýze vzorků suspendovaných pevných látek nezanedbatelné množství času.
Stříkačkové filtry GD/XP, obsahující integrovaný krok předfiltrace přes stoh dvouvrstvých předfiltrů a jednu finální 0,45mikronovou membránu, nabízí snadný způsob filtrace u obtížně filtrovatelných vzorků. Polypropylenový předfiltr navíc minimalizuje úroveň iontově extrahovatelných částic, takže je vhodný i pro analýzu stopových prvků metodou ICP-MS. Zjistěte, jak můžete filtry Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP a GD/X™ a Mini-Uniprep co nejlépe využít!
Reference zákazníků: filtry Whatman™ pro testování kvality vody
Novinka: Řada RTU (Ready-To-Use) je nyní rozšířená o filtry
GF/C RTU pro rozpuštěné a suspendované pevné látky v souladu s normou EN872
934-AH RTU pro těkavé látky v souladu s požadavky standardní laboratorní metodiky US EPA 2540 C a D
Připravené k použití: Předem promyté, vysušené / žíhané, chlazené, odvlhčené, odvážené na 4 desetinná místa a umístěné v popsané misce nebo v misce s čárovým kódem a krabici s čárovým kódem. 
Fyzikální analýza
Celkové suspendované, rozpuštěné a těkavé pevné látky se stanovují pomocí filtrů se skleněnými vlákny. Filtry 934-AH RTU se skleněnými vlákny se dodávají připravené k použití!
Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída GF/C, Whatman
Použití:
filtry pro analýzu celkových suspendovaných, rozpuštěných a těkavých pevných látek
Důležitá vlastnost č. 1:
zachytávání velmi jemných částic
Důležitá vlastnost č. 2:
zachytávání částic 1,2 µm
V souladu s požadavky standardní metodiky:
EN 872
Název filtru:
GF/C
Typ filtru:
filtry ze skleněných vláken
Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída 934-AH, Whatman
Použití:
filtry pro analýzu celkových suspendovaných pevných látek
Důležitá vlastnost č. 1:
vysoká kapacita zatížení
V souladu s požadavky standardní metodiky:
2540D
Název filtru: 934-AH
Typ filtru: filtr ze skleněných vláken
Nové filtry RTU pro těkavé látky k dispozici
Filtry ze skleněných mikrovláken, 934-AH™ RTU, Whatman
Použití:
Filtry pro analýzu celkových suspendovaných pevných látek
Důležitá vlastnost č. 1:
Připravené k použití: předem promyté a odvážené
Důležitá vlastnost č. 2:
Každé balení s jedinečným čárovým kódem
V souladu s požadavky standardní metodiky:
2540D
Název filtru: 934-AH RTU
Typ filtru: Filtr ze skleněných vláken
Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída GF/C RTU, Whatman
Použití:
Filtry pro analýzu celkových suspendovaných, rozpuštěných a těkavých pevných látek
Důležitá vlastnost č. 1:
Připravené k použití: předem promyté, vysušené, chlazené a odvážené
Důležitá vlastnost č. 2:
Certifikovaná hmotnostní ztráta <0.017 mg/cm2 
V souladu s požadavky standardní metodiky:
EN 872
Název filtru:GF/C RTU
Typ filtru: Filtr ze skleněných vláken
Ukázka filtrů ze skleněných mikrovláken, 934-AH™ RTU, Whatman
Chemická analýza
Chemické analýzy jsou běžně prováděny za použití analytických přístrojů. Dobrou praxi, která slouží k odebrání nežádoucích částic z analýzy a k ochraně citlivého přístrojového vybavení před potenciálně škodlivými sloučeninami, představuje filtrace vodních vzorků před vlastní analýzou.
V této sekci můžete nalézt filtry pro následující využití:
  • stanovení rozpuštěných těžkých kovů (stříkačkový filtr GD/XP™, vřazené filtry Polydisc™ GW a Polycap™ GW)
  • příprava vzorků rozpuštěných iontů (stříkačkový filtr Anotop™ IC)
  • stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC) (stříkačkový filtr Puradisc™ Aqua 30)
Stříkačkové filtry, GD/XP™, Whatman
Použití:
analýza rozpuštěných těžkých kovů
Důležitá vlastnost č. 1:
pro obtížně filtrovatelné vzorky
Důležitá vlastnost č. 2:
vhodné pro stopové analýzy kovů
Název filtru:
GD/XP™
Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY
Vřazené filtry, Polydisc™ GW, Whatman
Použití:
analýza rozpuštěných těžkých kovů
Důležitá vlastnost č. 1:
pro vzorky podzemní vody
Název filtru:
POLYDISC™ GW
Typ filtru:
vřazené FILTRY
Kapsle pro odběr vzorků podzemní vody, Polycap™ GW, Whatman
Použití:
analýza rozpuštěných těžkých kovů
Důležitá vlastnost č. 1:
pro vzorky podzemní vody
Název filtru:
POLYCAP™ GW
Typ filtru:
vřazené FILTRY
Stříkačkové filtry, Anotop™, Whatman
Použití:
analýza rozpuštěných iontů
Důležitá vlastnost č. 1:
certifikace a garance uvolňování nízkých hladin aniontů
Název filtru:
ANOTOP™ IC
Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY
Stříkačkové filtry, Puradisc™ Aqua 30, Whatman
Použití:
analýza rozpuštěného organického uhlíku
Důležitá vlastnost č. 1:
předem promyté
Název filtru:
PURADISC™ AQUA30
Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY
HPLC/UHPLC a další analytické techniky
HPLC/UHPLC a další analytické techniky
Použití následujících filtrů přispívá k ochraně přístrojového vybavení:
Stříkačkové filtry, SPARTAN™, Whatman
Použití:
nízký obsah pevných látek
Důležitá vlastnost č. 1:
certifikace HPLC
Název filtru:
SPARTAN
Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY
Stříkačkové filtry, Puradisc™, Whatman
Použití:
nízký obsah pevných látek
Důležitá vlastnost č. 1:
široký výběr membrán, velikostí pórů a průměrů
Název filtru:
PURADISC
Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY
Stříkačkové filtry, GD/X™, Whatman
Použití:
obtížně filtrovatelné vzorky
Důležitá vlastnost č. 1:
se stohem filtrů ze skleněných vláken pro předfiltraci
Důležitá vlastnost č. 2:
třikrát až sedmkrát vyšší objem vzorků v porovnání se standardními stříkačkovými filtry
Název filtru:
GD/X
Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY
Stříkačkové filtry, GD/XP™, Whatman
Použití:
obtížně filtrovatelné vzorky
Důležitá vlastnost č. 1:
se stohem polypropylenových filtrů pro předfiltraci
Důležitá vlastnost č. 2:
minimalizace úrovní iontově extrahovatelných částic
Název filtru:
GD/XP
Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY
Bezstříkačkové filtry, Mini-UniPrep™ G2
Použití:
autosamplery HPLC/GC
Důležitá vlastnost č. 1:
všestranný filtr a lahvička autosampleru
Důležitá vlastnost č. 2:
se SKLENĚNOU lahvičkou autosampleru
Název filtru:
MINIUNIPREP G2
Typ filtru:
BEZSTŘÍKAČKOVÉ FILTRY
Bezstříkačkové filtry, Mini-UniPrep™
Použití:
autosamplery HPLC/GC
Důležitá vlastnost č. 1:
všestranný filtr a lahvička autosampleru
Důležitá vlastnost č. 2:
S PLASTOVOU lahvičkou autosampleru
Název filtru:
MINIUNIPREP
Typ filtru:
BEZSTŘÍKAČKOVÉ FILTRY
Analytická vědecká zpráva
Ukázkové video stříkačkového filtru Whatman GD/X™
Ukázka filtru Whatman Mini-UniPrep™
Mikrobiologická analýza
Související položky
Společnost VWR nabízí kompletní sortiment spotřebního materiálu, vybavení a činidel pro environmentální analýzy. Produkty můžete vyhledat pomocí vyhledávače na domovské stránce nebo se obraťte na obchodního zástupce.
Kontakt
Nahoru
Filtry Whatman™ pro testování vzduchu
V důsledku přítomnosti vysokého množství polutantů v okolním vzduchu se stává potřeba monitorování kvality vzduchu stále důležitější. Emise mohou pocházet jak z přírodních zdrojů, tak ze zdrojů z oblasti průmyslu, zemědělství nebo dopravního provozu. Klíčový zájem je při environmentálním monitorování a realizaci souvisejících studií věnován hlavně ultrajemným částicím (UFP), neboť mají potenciálně významný dopad na lidské zdraví a kvalitu vzduchu.
Je třeba monitorovat také přítomnost těžkých kovů, organických a anorganických chemikálií, jako je ozón, těkavé organické sloučeniny, SO2, NO2, CO, benzoát nebo azbest.
Mezi produkty Whatman™ naleznete speciální filtry určené pro manuální i automatické monitorování částic; pro odběr vzorků v podmínkách běžného i agresivního prostředí; pro testování radioaktivity, kovů nebo azbestu.
Vybírat můžete z 13 různých typů filtrů Whatman™ pro testování vzorků vzduchu:
  • PM2,5
  • GF/A
  • EPM 2000
  • GF10
  • Membrány TE
  • Filtry QM-A z křemenného vlákna
  • Filtry QM-H z křemenného vlákna
  • Křemenné patrony QM-A
  • Křemenné patrony QM-H
  • Cívky ze skleněného mikrovlákna
  • WME
  • Membrány Nucleopore™
  • Membrány Cyclopore™
Analýza částic
Ruční odběr vzorků v běžných podmínkách prostředí
Filtry ze skleněných mikrovláken s pojivy, třída GF 10, Whatman
Použití:
ruční odběr vzorků částic okolního vzduchu (běžné podmínky prostředí)
Důležitá vlastnost č. 1:
vynikající mechanická stabilita
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 180 °C
Název filtru:
GF10
Typ filtru:
FILTRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN
Extrakční patrony, Whatman
Použití:
ruční odběr vzorků částic okolního vzduchu (běžné podmínky prostředí)
Důležitá vlastnost č. 1:
pro kouřové plyny
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 500 °C
Název filtru:
GLASS FIBRE THIMBLES
Typ filtru:
PATRONY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN
Membránové filtry, PTFE, řada TE, Whatman
Použití:
ruční odběr vzorků částic okolního vzduchu (běžné podmínky prostředí)
Důležitá vlastnost č. 1:
vysoká chemická kompatibilita
Důležitá vlastnost č. 2:
malá chemická interference s pozadím
Název filtru:
TE PTFE
Typ filtru:
MEMBRÁNOVÉ FILTRY Z PTFE
Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída GF/A, Whatman
Použití:
ruční odběr vzorků částic okolního vzduchu (běžné podmínky prostředí)
Důležitá vlastnost č. 1:
pro gravimetrické stanovení, PM10
Důležitá vlastnost č. 2:
vysoká rychlost průtoku
Název filtru:
GF/A
Typ filtru:
FILTRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN
Filtry ze skleněného mikrovlákna pro odběr vzorků vzduchu, třída EPM-2000, Whatman
Použití:
ruční odběr vzorků částic okolního vzduchu (běžné podmínky prostředí)
Důležitá vlastnost č. 1:
pro gravimetrické stanovení, PM10
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost spolu s vybavením pro velkoobjemový odběr vzorků pevných částic PM-10 ve vzduchu
Název filtru:
EPM2000
Typ filtru:
FILTRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN
Membránové filtry pro odběr vzorků vzduchu, PTFE, třída PM 2,5, Whatman
Použití:
Ruční odběr vzorků částic okolního vzduchu (běžné podmínky prostředí)
Důležitá vlastnost č. 1:
pro stanovení pevných částic PM 2,5; vysoká chemická kompatibilita
Důležitá vlastnost č. 2:
malá chemická interference s pozadím
V souladu s požadavky standardní metodiky:
EPA PM 2,5 (požadavky dle 40 CFR, část 50, dodatek L)
Název filtru:
PM 2.5 PTFE
Typ filtru:
MEMBRÁNOVÉ FILTRY Z PTFE
Ruční odběr vzorků v agresivních podmínkách prostředí
Filtry z křemenného mikrovlákna pro odběr vzorků vzduchu, třída QM-A, Whatman
Použití:
ruční odběr vzorků pevných částic v okolním vzduchu (agresivní podmínky prostředí)
Důležitá vlastnost č. 1:
pro kouřové plyny, vysoce čistý křemen
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 800 °C
Název filtru:
QM-A
Typ filtru:
FILTRY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN
Filtry z čistého křemene pro odběr vzorků vzduchu, třída QM-H, Whatman
Použití:
ruční odběr vzorků pevných částic v okolním vzduchu (agresivní podmínky prostředí)
Důležitá vlastnost č. 1:
100% čistý křemen
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 900 °C
Typ filtru:
QM-H
Typ filtru:
FILTRY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN
Extrakční patrony, vysoká čistota, křemenné, Whatman
Použití:
ruční odběr vzorků pevných částic v okolním vzduchu (agresivní podmínky prostředí)
Důležitá vlastnost č. 1:
vysoce čistý křemen, pro kouřové plyny
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 800 °C
Název filtru:
PATRONY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN
Typ filtru:
PATRONY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN
Automatické vzorkování
Filtry ze skleněných mikrovláken s pojivy, třída GF 10, Whatman
Použití:
automatický odběr vzorků pevných částic v okolním vzduchu
Důležitá vlastnost č. 1:
vynikající mechanická stabilita
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 180 °C
Název filtru:
GF10 REELS
Typ filtru:
CÍVKY ZE SKLENĚNÉHO MIKROVLÁKNA
Odběr vzorků pro testování radioaktivity a analýzu kovů
Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída GF/A, Whatman
Použití:
odběr vzorků radioaktivních látek znečišťujících vzduch
Důležitá vlastnost č. 1:
vhodné pro absorpci radioaktivního jódu
Důležitá vlastnost č. 2:
vysoká rychlost průtoku
Název filtru:
GF/A
Typ filtru:
FILTRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN
Filtrační papíry pro speciální použití, třída 72, Whatman
Použití:
odběr vzorků radioaktivních látek znečišťujících vzduch
Důležitá vlastnost č. 1:
vhodné pro absorpci radioaktivního jódu
Název filtru:
Grade 72
Typ filtru:
FILTRAČNÍ PAPÍR ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN/CELULÓZY
Filtry pro stanovení kovů v částicích okolního vzduchu
Membránové filtry, smíšený ester celulózy, Whatman
Použití:
filtry pro stanovení kovů v částicích okolního vzduchu
Důležitá vlastnost č. 1:
dobrá rychlost průtoku a odolnost
Důležitá vlastnost č. 2:
široký výběr porozity
Název filtru:
MCE
Typ filtru:
MEMBRÁNOVÉ FILTRY Z MCE
Chemická analýza
Monitorování znečištění vzduchu pocházejícího z komínů, kouřovodů a zdrojů aerosolu vyžaduje filtry, které dokáží odolat chemicky dráždivým podmínkám a vysokým teplotám, které v těchto prostředích panují. V případě tohoto typu použití se vyžaduje rovněž vysoká čistota.
Filtry pro analýzu těžkých kovů
Filtry z křemenného mikrovlákna pro odběr vzorků vzduchu, třída QM-A, Whatman
Použití:
analýza těžkých kovů
Důležitá vlastnost č. 1:
vysoce čistý křemen
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 800 °C
Název filtru:
QM-A
Typ filtru:
FILTRY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN
Filtry z čistého křemene pro odběr vzorků vzduchu, třída QM-H, Whatman
Použití:
analýza těžkých kovů
Důležitá vlastnost č. 1:
100% čistý křemen
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 900 °C
Typ filtru:
QM-H
Typ filtru:
FILTRY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN
Filtry ze skleněného mikrovlákna pro odběr vzorků vzduchu, třída EPM-2000, Whatman
Použití:
analýza těžkých kovů
Důležitá vlastnost č. 1:
podrobná chemická analýza stopových znečišťujících látek
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost spolu s vybavením pro velkoobjemový odběr vzorků pevných částic PM-10 ve vzduchu
Název filtru:
EPM2000
Typ filtru:
FILTRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN
Extrakční patrony, vysoká čistota, křemenné, Whatman
Použití:
analýza těžkých kovů
Důležitá vlastnost č. 1:
vysoce čistý křemen, vhodné pro extrakci s rozpuštědlem i pro odběr vzorků vzduchu
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 800 °C
Název filtru:
QUARTZ FIBER THIMBLES
Typ filtru:
PATRONY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN
Filtry pro jiné organické nebo anorganické chemické látky
Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída GF/A, Whatman
Použití:
jiné organické nebo anorganické chemické látky
Důležitá vlastnost č. 1:
vysoká rychlost průtoku
Název filtru:
GF/A
Typ filtru:
FILTRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN
Membránové filtry, PTFE, řada TE, Whatman
Použití:
jiné organické nebo anorganické chemické látky
Důležitá vlastnost č. 1:
zvýšená odolnost vůči působení agresivního testovaného prostředí
Důležitá vlastnost č. 2:
vysoká chemická kompatibilita
Typ filtru:
TE PTFE
Typ filtru:
MEMBRÁNOVÉ FILTRY Z PTFE
Filtry z křemenného mikrovlákna pro odběr vzorků vzduchu, třída QM-A, Whatman
Použití:
jiné organické nebo anorganické chemické látky
Důležitá vlastnost č. 1:
vysoce čistý křemen
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 800 °C
Název filtru:
QM-A
Typ filtru:
FILTRY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN
Filtry z čistého křemene pro odběr vzorků vzduchu, třída QM-H, Whatman
Použití:
jiné organické nebo anorganické chemické látky
Důležitá vlastnost č. 1:
100% čistý křemen
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 900 °C
Název filtru:
QM-H
Typ filtru:
FILTRY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN
Extrakční patrony, vysoká čistota, křemenné, Whatman
Použití: jiné organické nebo anorganické chemické látky
Důležitá vlastnost č. 1:
vysoce čistý křemen, vhodné pro extrakci s rozpuštědlem i pro odběr vzorků vzduchu.
Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 800 °C
Typ filtru:
PATRONY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN
Typ filtru:
PATRONY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN
Analýza azbestu
Související položky
Společnost VWR nabízí kompletní sortiment spotřebního materiálu, vybavení a činidel pro environmentální analýzy. Produkty můžete vyhledat pomocí vyhledávače na domovské stránce nebo se obraťte na obchodního zástupce.
Kontakt
Nahoru
Filtry Whatman™ pro testování půdy
Z hlediska životního prostředí patří půda společně s vodou, vzduchem a živými organismy mezi hlavní funkční prvky ekosystémů a jako taková musí být udržována a chráněna před možnou degradací. Používání hnojiv při zemědělské činnosti však může na druhé straně významně přispět ke zlepšení produktivity půdy, a tím i ke zvýšení výnosů plodin.
Před vlastní analýzou půdních vzorků je nejprve třeba z půdní hmoty úpravou pH a působením tepla extrahovat chemické sloučeniny a koncentrovat je. V půdních vzorcích se analyzuje dusík, pesticidy, fosfor, pevné látky a čisté roztoky a pH. Mezi produkty Whatman™ jistě naleznete přesně takové produkty, které pro svá testování potřebujete.
Požádejte o vzorky filtrů Whatman pro PŮDU
Stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou
Stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou
Stanovení obsahu půdního dusíku se obvykle provádí pomocí Kjeldahlových technik, které zahrnují odběr přesného množství půdy, které je následně přeneseno do mineralizační trubice. Pro tuto techniku je třeba použít váženky Whatman™ s nízkým obsahem dusíku a vzorky pak filtrovat přes kvalitativní filtrační papíry.
Kvalitativní filtrační papíry, standardní třídy, třída 4 a 4V, Whatman
Použití:
stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou
Důležitá vlastnost č. 1:
pro filtraci vzorků před analýzou
Název filtru:
Grade 4
Typ filtru:
FILTRAČNÍ PAPÍR
Váženky pro Kjeldahlovu techniku, Whatman
Použití:
stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou
Důležitá vlastnost č. 1:
nízký obsah dusíku
Typ filtru:
třída 609
Typ filtru:
VÁŽENKY
Extrakce na Soxhletově přístroji
Před analýzou, například plynovou chromatografií (GC), může být třeba půdu připravit provedením extrakce na Soxhletově přístroji nebo mikrovlnnou mineralizací. Pro tuto techniku jsou široce využívány extrakční patrony. Použitím speciálních stříkačkových filtrů můžete odstranit jemné částice a chránit tak přístroj na GC.
Extrakční patrony, Whatman
Použití:
extrakce na Soxhletově přístroji
Název filtru: CELL THIMBLES
Typ filtru: CELULÓZOVÉ PATRONY
Spektrofotometrie a chromatografie
Většina metod testování stopových prvků zahrnuje extrakci půdy a následující měření koncentrace stopových prvků v kapalné fázi bez obsahu půdních částic pomocí například atomové emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP-AES). Při použití takových metod se pak vzorek musí obvykle filtrovat přes kvalitativní filtrační papír nebo filtr ze skleněných vláken, aby nedocházelo k ucpání nebulizéru (zmlžovače) nebo k interferenci matrice při vstřikování vzorku do analytického přístroje. Pokud mineralizujete vzorek působením lučavky královské, je možné pro jeho filtraci použít bezpopelový filtrační papír.
Stříkačkové filtry, SPARTAN™, Whatman
Použití:
spektrofotometrie a chromatografie
Důležitá vlastnost č. 1:
certifikace HPLC
Název filtru:
SPARTAN
Typ filtru:
filtr ze skleněných vláken
Stříkačkové filtry, Puradisc™, Whatman
Použití:
spektrofotometrie a chromatografie
Důležitá vlastnost č. 1:
široký výběr membrán, velikostí pórů a průměrů
Název filtru:PURADISC
Typ filtru: Filtr ze skleněných vláken
Stříkačkové filtry, GD/X™, Whatman
Použití:
spektrofotometrie a chromatografie
Důležitá vlastnost č. 1:
se stohem filtrů ze skleněných vláken pro předfiltraci
Důležitá vlastnost č. 2:
třikrát až sedmkrát vyšší objem vzorků v porovnání se standardními stříkačkovými filtry
Název filtru:
GD/X
Typ filtru:
stříkačkové filtry
Stříkačkové filtry, GD/XP™, Whatman
Použití:
obtížně filtrovatelné vzorky
Důležitá vlastnost č. 1:
se stohem polypropylenových filtrů pro předfiltraci
Důležitá vlastnost č. 2:
minimalizace úrovní iontově extrahovatelných částic
Název filtru:
GD/XP
Typ filtru:
stříkačkové filtry
Bezstříkačkové filtry, Mini-UniPrep™ G2, Whatman
Použití:
spektrofotometrie a chromatografie
Důležitá vlastnost č. 1:
všestranný filtr a lahvička autosampleru
Důležitá vlastnost č. 2:
se SKLENĚNOU lahvičkou autosampleru
Název filtru:
MINIUNIPREP G2
Typ filtru:
filtr ze skleněných vláken
Bezstříkačkové filtry, Mini-UniPrep™, Whatman
Použití:
spektrofotometrie a chromatografie
Důležitá vlastnost č. 1:
všestranný filtr a lahvička autosampleru
Důležitá vlastnost č. 2:
s PLASTOVOU lahvičkou autosampleru
Název filtru:
MINIUNIPREP
Typ filtru:
filtr ze skleněných vláken
Ukázkové video stříkačkového filtru Whatman GD/X™
Ukázka filtru Whatman Mini-UniPrep™
Kolorimetrické stanovení fosforu
Stanovení půdního fosforu může sloužit například pro určení množství fosforu ve hnojivu potřebného k maximalizaci růstu rostlin. Při stanovení obsahu půdního fosforu se nejprve provede extrakce z půdního vzorku pomocí příslušného chemického roztoku a následně se kolorimetricky stanoví obsah fosforu v extraktu. Extrakt je obvykle třeba před analýzou přefiltrovat pomocí kvalitativního filtračního papíru. Při použití automatizované metody pro stanovení koncentrace fosforu může být vyžadován filtrační papír odolný vůči působení kyselin.
Kvantitativní filtrační papíry, bezpopelové třídy, třída 41, Whatman
Použití:
kolorimetrické stanovení fosforu
Název filtru: Grade 41
Typ filtru: FILTRAČNÍ PAPÍR
Analýza pH
Hodnota pH patří mezi nejdůležitější vlastnosti půdy, které ovlivňují její schopnost zadržovat minerální látky. Některé rostliny mohou mít velmi specifické požadavky na hodnotu pH půdy. Postupů měření pH půdy existuje celá řada. Pokud právě nemáte k dispozici pH metr nebo vám stačí určit hodnotu pH pouze přibližně, můžete použít lakmusové papírky, které představují rychlou a levnou metodu stanovení pH. Při přípravě půdních vzorků je třeba před přidáním vody nejprve vzorek zvážit s použitím navažovacího papíru. Půdní suspenzi lze vyčistit od zbytečných pevných částic pomocí filtrace přes filtrační papír.
Indikátorové pH papírky, Whatman
Použití:
analýza pH
Důležitá vlastnost č. 2:
univerzální indikátory
Název filtru:
PHANPEHA
Typ filtru:
INDIKÁTOROVÉ PAPÍRKY
Filtry Whatman™ pro čištění vzorků a zachycení pevných látek
V řadě testovacích metod se před vlastní analýzou vyžaduje oddělení kapalných látek od suspendovaných pevných částic. K tomuto účelu nabízí společnost GE široký sortiment celulózových filtračních papírů s různou rychlostí průtoku, kapacitou zatížení a chemickou odolností.
Papírové filtry: průvodce výběrem
Související položky
Společnost VWR nabízí kompletní sortiment spotřebního materiálu, vybavení a činidel pro environmentální analýzy. Produkty můžete vyhledat pomocí vyhledávače na domovské stránce nebo se obraťte na obchodního zástupce.
Kontakt