Čtečku paměťových karet (součást dodávky) lze připojit k jakémukoliv USB portu pro rychlý report. Vypsaný report obsahuje datum a čas z měřeného d nea údaje ze senzorů.
- Captures 5,9 million readings
- Sealed bottle sensor insulated from temperature changes when refrigerator is opened
- Solution in sealed bottle generally recognised as safe by FDA
- Minimum/maximum feature displays highest/lowest readings for any time period
- Alarm (visual and audible) set by the user for high and low values to the nearest 0,1 °C
- Unique four-line display: Temperature of detachable bottle probe, ambient temperature, humidity and time
2 m kabel.
Certifikace: Traceability provided from ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001 and standards provided by NIST.
Informace o dodávce: s teploměrem, čidlem, kabelem, 256 MB SD paměťovou kartou, USB čtečkou paměťových karet, magnetickým páskem, suchým zipem, připevněním na zeď, stojánkem na stůl, 3 bateriemi typu AA, adaptérem a certifikátem Traceable.