Tisk…
Counting chambers, Jessen
Dodavatel: Hecht
Jessen
HECH40450702EA 1750 CZK
HECH40450702
Counting chambers, Jessen
Sklíčka mikroskopická a krycí Komůrky počítací
These double ruling chambers are used for blood tests, urine analysis, and counting cells in cerebrospinal fluid (CSF).