Tisk…
Pipeta krokovací, Stepper Pro
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
613-2169EA 7270 CZK
613-2169
Pipeta krokovací, Stepper Pro
Pipety Pipety pro opakované použití
Pipeta je navržena pro dávkování kontaminovaných tekutin a těkavých kapalin. Jedinečná variabilita možnosti použití dávkovacích špiček společně s pístem pomáhá ochránit zařízení před kontaminací v důsledku stoupajících aerosolů uvnitř špičky a zaručuje dlouhodobé bezpečné používání.
  • široká variabilita - pipeta umožňuje použití 12 velikostí špiček, 10 možností nastavení objemu a 120 kroků programu
  • nastavitelný objem od 1 do 5500 μl
  • díky nízké hmotnosti (85 g) je toto zařízení nejvhodnější pro dlouhodobé opakované dávkování
  • ergonomický design umožňuje manipulaci se zařízením jednou rukou při nastavení objemu, nasávání a dávkování kapaliny
  • nastavený a nadávkovaný objem pro jednotlivé špičky je viditelný na zobrazovacím panelu