Tisk…
Láhve na kyseliny, se zátkou a vyměnitelným skleněným uzávěrem, DURAN®
Dodavatel: DWK Life Sciences
215-6111EA 2760 CZK
215-6111 215-6122 215-6123 215-6112 215-6114
Láhve na kyseliny, se zátkou a vyměnitelným skleněným uzávěrem, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear or amber.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
  • Glass Type I according to USP, EP and JP
Bottles with ground pennyhead stopper and ground interchangeable glass cap.