Tisk…
Homogenizátor, T 50 digital ULTRA-TURRAX®
Dodavatel: IKA
ULTRA-TURRAX®
431-0181EA 76010 CZK
IKAA3787001 IKAA9024500 431-0181 431-0180 431-0182
Homogenizátor, T 50 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenizátory Homogenizátory stolní
Model stojanový, rozsah objemu 250 až 30000 ml. Reprodukovatelný provoz díky konstantní rychlosti, i při změnách viskozit.
  • digitální displej pro přesné sledování nastavené a skutečné rychlosti
  • široký výběr dispergačních nástrojů, které vyhovují vaší aplikaci
  • ochrana motoru proti přetížení
  • hladký start
  • zobrazení chybového kódu
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 20
Informace o príslušenství: Volitelná hřídel 431-2961 umožňuje použít T 50 basic jako vysokorychlostní míchadlo.
Informace pro objednávání: Dispergační prvky a příslušenství je nutné objednat zvlášť.