Chcete se opět přihlásit?
Z důvodu plánované údržby systému nebudou v sobotu od 01:00 do pondělí do 00:30 dostupné informace o cenách a dodacích termínech. Případné objednávky budou zpracovány po dokončení údržby.
Slide mailers
Dodavatel: MARIENFELD
MARI5610067EA 2280 CZK InStock
MARI5610067 MARI5600065
Slide mailers
Obaly na mikroskopická sklíčka
Slide mailers made of polyethylene for archiving and staining of microscope slides.
  • Secure closure and space for 2/5 slides
  • Break resistant rails for easy accommodation
  • Transport of slides without contacting each other
Objednat
OBJEDNÁVKA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství