Chcete se opět přihlásit?
Z důvodu plánované údržby systému nebudou v sobotu od 01:00 do pondělí do 00:30 dostupné informace o cenách a dodacích termínech. Případné objednávky budou zpracovány po dokončení údržby.
Lever pumps for viscous liquids, MR60
Dodavatel: KARTELL
KART2004EA 7930 CZK InStock
KART2004
Lever pumps for viscous liquids, MR60
Čerpadla Pumpy sudové
Dispensing pump is operated by a unique lever-action stroke and can handle the most viscous materials.
  • Spigot orientation of 360° allows versatility in dispensing
  • Complete with shank
Objednat
OBJEDNÁVKA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství