Tisk…
Systémy HPLC, Chromaster
Dodavatel: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Chromaster
903-0524EA 208620 CZK InStock
903-0372 903-0371 903-0360 903-0341 903-0345 903-0355 903-0524 903-0356 903-0357 903-0396 903-0336 903-0597 903-0352 903-0337 903-0367 903-0520 903-0354 903-0343 903-0361 903-0339 903-0525 903-0556 903-0358 903-0555 903-0501 903-0527 903-0370 903-0554 903-0340 903-0500 903-0359 903-0344 903-0537 903-0528 903-0342 903-0557 903-0353 903-0338 903-0593
Systémy HPLC, Chromaster
Systémy chromatografické Systémy kompletní HPLC
Zařízení VWR Hitachi Chromaster™ přináší vysoce spolehlivé výsledky. Tyto výsledky jsou dosaženy pomocí vysoce přesného čerpadla, které je dodáváno, nízkému unášení a vysoce přesnému autosampleru, stabilitě kolonové pece a citlivosti detektorů. Společnost VWR začala spolupracovat se společností Hitahi před 25 lety jako spolupráce Merck Hitachi. V průběhu této doby pomohla robustnost a přesnost Hitachi HPLC zařízení vybudovat a vytvořit silného partnera.
Základní parametry zařízení Chromaster™
  • 600 bar (60 MPa) maximální pracovní tlak jako standard
  • velmi nízké unášení (<0,003%)
  • vysoce citlivý fluorescenční detektor (optimalizováno 30 nm štěrbinou)
  • velmi nízký drift detektoru s diodovým polem (1,0×10-4 AU hod-1)
  • vynikající reprodukovatelnost gradientu
  • automatická kontrola vlnových délek v oblasti UV a DAD detektory
  • unikátní uživatelské rozhraní přes dotykovou obrazovku
All pre-configured systems (with or without detector) are delivered with all necessary cables and an interface board.