Chcete se opět přihlásit?
Z důvodu plánované údržby systému nebudou v sobotu od 01:00 do pondělí do 00:30 dostupné informace o cenách a dodacích termínech. Případné objednávky budou zpracovány po dokončení údržby.
Burettes, class B, Schellbach
Dodavatel: VITLAB
VITL105699EA 4170 CZK InStock
VITL105699 VITL105599
Burettes, class B, Schellbach
Byrety
Plastic-coated burette made of borosilicate glass 3.3, tolerances corresponding to DIN ISO 384, Class B.
  • Schellbach stripes (blue/white) and high-contrast black marking
  • PMP/PTFE stopcock turns easily and enables fine titration
  • Temperature-stable plastic coating on the tube provides splinter protection
Calibrated to deliver ‘Ex’.
Objednat
OBJEDNÁVKA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství