Tisk…
Pipety dělené, BLAUBRAND®, USP, typ 2, třída AS, úplná výpusť
Dodavatel: Brand
BLAUBRAND® ETERNA
BRNDUSP27513EA 984 CZK
BRNDUSP27513 BRNDUSP27511 BRNDUSP27506 612-4755 612-4754 612-4757 BRNDUSP27509 612-4756
Pipety dělené, BLAUBRAND®, USP, typ 2, třída AS, úplná výpusť
Pipety Pipety graduované
AR-Glas®
  • kalibrace na dodat (TD, Ex), nominální objem na vrcholu
  • rysky a nápisy ve vysoce kontrastním smaltu
  • doba čekání 5 sekund
  • vhodné pro bavlněné ucpávky
  • včetně certifikátu šarže USP, na výžádání též k dispozici s certifikátem dle USP
DIN EN ISO 835
Délka: 360 ±10 mm
Certifikace: DIN EN ISO 835. Značení DE-M.
Upozornení: * Chybové limity USP: ±0,01 ml.
* Chybové limity USP: ± 0,01 ml