Chcete se opět přihlásit?
Z důvodu plánované údržby systému nebudou v sobotu od 01:00 do pondělí do 00:30 dostupné informace o cenách a dodacích termínech. Případné objednávky budou zpracovány po dokončení údržby.
Disposable earplugs, Pura-Fit®
Dodavatel: MOLDEX
Pura-Fit®
MOLD7700EA 1040 CZK InStock
MOLD7700 MOLD6900 MOLD7750
Disposable earplugs, Pura-Fit®
Chrániče zátkové Chrániče zátkové jednorázové
These plugs made of soft PU foam provide protection against higher noise levels.
  • Tapered form makes it easy to insert the plugs in the ear
  • Outer surface is smooth, so it doesn't irritate the canal
  • Bright colour for improved visibility
SNR: 36 dB
Certifikace: EN 352-2:2002
Balení: As pairs or in the hygienic dispenser system MoldexStation.
Objednat
OBJEDNÁVKA
Produktová specifikace
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství