Chcete se opět přihlásit?
Z důvodu plánované údržby systému nebudou v sobotu od 01:00 do pondělí do 00:30 dostupné informace o cenách a dodacích termínech. Případné objednávky budou zpracovány po dokončení údržby.
Banded earplugs, WaveBand®
Dodavatel: MOLDEX
WaveBand®
111-1164EA 1750 CZK InStock
111-1164 MOLD6800
Banded earplugs, WaveBand®
Chrániče zátkové Chrániče zátkové s páskem
These anatomically designed banded earplugs are designed to be worn under the chin to allow freedom of movement without contact sounds.
  • Dual material technology reduces noise transmission
  • Soft anti-slip rubber grips allows easy on and off application
  • Extremely lightweight – Only 12 g
  • Band pressure only 1,2 N for high level of comfort
  • Replacement pods are available separately
Suitable for use against intermittent noise throughout the day.
SNR: 27 dB
Certifikace: EN 352-2
Objednat
OBJEDNÁVKA
Produktová specifikace
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství