Tisk…
Indicator papers, moisture
Dodavatel: Funke-Gerber
GERB5600EA 1050 CZK
GERB5600
Indicator papers, moisture
Papírky testovací Papírky indikační
Indicator paper for the determination of the moisture distribution in butter.