Tisk…
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
38596.06EA 8930 CZK
38596.06 38596.03
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium
Vzorec: C₁₁H₁₉LiO₂
MW: 190,24 g/mol
Bod varu: 180 °C (0,05 mmHg)
Bod tání: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142754
CAS číslo: 22441-13-0