Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
41340.06EA 7420 CZK
41340.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium ≥99.99% (metals basis excluding Sr)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium
Vzorec: C₂₂H₃₈BaO₄
MW: 503,85
Bod varu: 225 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058709
CAS číslo: 17594-47-7
UN: 1564
ADR: 6.1,III