Chcete se opět přihlásit?
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
14539.06EA 4670 CZK InStock
14539.06 14539.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
MOCVD of superconductors
Vzorec: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
MW: 521,877 g/mol
Bod varu: 225 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200255
CAS číslo: 17594-47-7
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Objednat
OBJEDNÁVKA
Produktová specifikace
Související informace
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství