Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL362948-5GEA
7100
CZK
SIAL362948-5G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate, Sigma-Aldrich®
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate
Vzorec:
C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O MW: 521,877 g/mol |
MDL Number:
MFCD06200255 CAS číslo: 17594-47-7 UN: 1564 ADR: 6.1,III |