Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99%
Dodavatel: Alfa Aesar
Synonyms: Ca(TMHD)2
41589.02EA 982 CZK
41589.02 41589.09 41589.04 41589.18
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium ≥99.99%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)calcium
Vzorec: C₂₂H₃₈CaO₄
Bod varu: 205 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Bod tání: 202…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064757
CAS číslo: 36818-89-0