Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')calcium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA362956-1GEA 0 CZK
SAFA362956-1G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')calcium, Sigma-Aldrich®
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')calcium
Vzorec: C₂₂H₃₈CaO₄
MDL Number: MFCD00064757
CAS číslo: 36818-89-0