Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium(II) hydrate ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
38599.03EA 1910 CZK
38599.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium(II) hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')magnesium hydrate
Vzorec: C₂₂H₃₈MgO₄·xH₂O
MW: 390,85 g/mol (anhydrous)
Bod tání: 135…150 °C (-H₂O)
MDL Number: MFCD00167208
CAS číslo: 339527-87-6