Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')strontium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL697524-1GEA 2660 CZK
SIAL697524-1G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')strontium, Sigma-Aldrich®
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')strontium
Vzorec: C₂₂H₃₈O₄Sr
MDL Number: MFCD00064758
CAS číslo: 36830-74-7