Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')aluminium, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL397288-5GEA 0 CZK
SIAL397288-5G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')aluminium, Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')aluminium
Vzorec: C₃₃H₅₇AlO₆
MW: 576,78 g/mol
MDL Number: MFCD00058918
CAS číslo: 14319-08-5