Tisk…
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
Dodavatel: ABCR GMBH
ABCRAB120843.0005EA 0 CZK
STRE03-5001-5G ABCRAB120843.0005
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium
Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Vzorec: C₁₁H₁₉LiO₂
MW: 190,24 g/mol
Bod varu: 295 °C (rozkl.)
Bod tání: 265…268 °C
MDL Number: MFCD00142754
CAS číslo: 22441-13-0