Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
39397.06EA 3080 CZK
39397.06 39397.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lead(II)
Vzorec: C₂₂H₃₈O₄Pb
MW: 573,73 g/mol
Bod varu: 134 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Bod tání: 126…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070468
CAS číslo: 21319-43-7
UN: 3467
ADR: 6.1,III