Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
41202.MDEA 1030 CZK
41202.MD 41202.03 41202.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III) ≥99.9%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')bismuth(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇BiO₆
MW: 758,782 g/mol
Bod varu: 150 °C (0,05 mmHg)
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064763
CAS číslo: 142617-53-6