Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
36464.02EA 718 CZK
36464.02 36464.04
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')dysprosium(III)
Superconductor MOCVD Precursor
Vzorec: C₃₃H₅₇DyO₆
MW: 712,302 g/mol
Bod tání: 182…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000017
CAS číslo: 15522-69-7
EINECS: 239-563-4