Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
19602.06EA 7760 CZK
19602.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇ErO₆
MW: 717,061 g/mol
Bod tání: 179…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015705
CAS číslo: 35733-23-4