Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL434078-1GEA 0 CZK
SIAL434078-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')erbium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇ErO₆
MW: 717,061 g/mol
MDL Number: MFCD00015705
CAS číslo: 35733-23-4