Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III) ≥95.0% (by titrimetric analysis) NMR shift reagent
TCIAT1265-1GEA 0 CZK
TCIAT1265-1G TCIAT1265-5G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III) ≥95.0% (by titrimetric analysis) NMR shift reagent
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')europium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇EuO₆
MDL Number: MFCD00000019
CAS číslo: 15522-71-1
EINECS: 239-565-5
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/53/05/28995305.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C