Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
14486.03EA 2400 CZK
14486.03 14486.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')gadolinium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇GdO₆
MW: 707,052 g/mol
Bod tání: 167…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010349
CAS číslo: 14768-15-1
EINECS: 238-834-4