Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
33531.06EA 8210 CZK
33531.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇HoO₆
MW: 714,732 g/mol
Bod tání: 179…183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070457
CAS číslo: 15522-73-3