Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
36465.03EA
2660
CZK
36465.03
36465.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III)
Vzorec:
C₃₃H₅₇LaO₆ MW: 688,71 g/mol Bod varu: 370 °C (rozkl.) Bod tání: 240 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010466 CAS číslo: 14319-13-2 |