Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL237264-1GEA 0 CZK
SIAL237264-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lanthanum(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇LaO₆
MW: 688,71 g/mol
MDL Number: MFCD00010466
CAS číslo: 14319-13-2