Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥99%
Varování
A12259.06EA 3920 CZK
A12259.06 A12259.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')praseodymium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇O₆Pr
MW: 690,71 g/mol
Bod tání: 219…221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000027
CAS číslo: 15492-48-5
EINECS: 239-522-0