Chcete se opět přihlásit?
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III) ≥99%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
A18004.03EA 1850 CZK InStock
A18004.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')samarium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇O₆Sm
MW: 700,162 g/mol
Bod tání: 191…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015711
CAS číslo: 15492-50-9
Objednat
OBJEDNÁVKA
Související informace
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství