Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
14500.03EA
3020
CZK
14500.03
44842.06
44842.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')terbium(III)
Vzorec:
C₃₃H₅₇O₆Tb MW: 708,727 g/mol Bod tání: 155…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064752 CAS číslo: 15492-51-0 |