Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL345083-1GEA
0
CZK
SIAL345083-1G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II), Sigma-Aldrich®
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II)
Vzorec:
C₂₂H₃₈CuO₄ MW: 430,08 g/mol |
MDL Number:
MFCD00058920 CAS číslo: 14040-05-2 |