Tisk…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zinc(II), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL417734-1GEA 3060 CZK
SIAL417734-1G
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zinc(II), Sigma-Aldrich®
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zinc(II)
Vzorec: C₂₂H₃₈O₄Zn
MW: 431,92 g/mol
MDL Number: MFCD00192578
CAS číslo: 14363-14-5