Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III) ≥95%
Dodavatel: Alfa Aesar
|
Varování
|
42787.02EA
2200
CZK
42787.02
42787.04
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III) ≥95%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')scandium(III)
Intermediate for scandium oxide ceramics
Vzorec:
C₃₃H₅₇O₆Sc MW: 594,758 g/mol Bod varu: 275 °C (rozkl.) Bod tání: 150…152 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00169875 CAS číslo: 15492-49-6 |