Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
14480.06EA 8270 CZK
14480.06 14480.03
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇O₆Y
MW: 638,708 g/mol
Bod varu: 95 °C (0,05 mmHg)
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015713
CAS číslo: 15632-39-0