Tisk…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Sigma-Aldrich
SAFA373826-1GEA 0 CZK
SAFA373826-1G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III), Sigma-Aldrich®
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')yttrium(III)
Vzorec: C₃₃H₅₇O₆Y
MW: 638,708 g/mol
MDL Number: MFCD00015713
CAS číslo: 15632-39-0