Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Dodavatel: Alfa Aesar
41909.14EA
40390
CZK
41909.14
41909.06
41909.03
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV) ≥99.7% (metals basis)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')hafnium(IV)
Vzorec:
C₄₄H₇₆HfO₈ Bod tání: 315 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01863471 CAS číslo: 63370-90-1 |